Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per camere di conta e per emacitometro
Si raccomanda l'uso di vetrini coprioggetto con 0,4 mm di spessore per coprire la sospensione cellulare nelle camere di conta.
136.68€
Specifica
Product Type | Vetrini coprioggetto |
---|---|
Forma | Quadrato |
Materiale | Vetro ottico speciale |
Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Camere di conteggio e Emacitometri |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10147771
|
Marienfeld Superior™
0352000 |
24 x 24 mm |
136.68€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Prodotti da vetro ottico speciale
- Pronto per l'uso
- Bordi smerigliati e lucidati
- Caratteristica aggiuntiva: l'eccellente qualità dei bordi rende i vetrini adatti agli strisci di sangue
- Confezionati singolarmente in sacchetti di plastica, 10 sacchetti in plastica in una scatola di plastica, 10 scatole di plastica in una scatola di cartone
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Vetrini coprioggetto | |
Vetro ottico speciale | |
Camere di conteggio e Emacitometri |
Quadrato | |
0.4 mm | |
100 |