Learn More
Karl Hecht™ Coprivetrini
Preserve and protect specimens on slides. Karl Hecht™ Assistent™ Circular Cover Glasses for Microscopy are manufactured from a super-transparent borosilicate glass, preventing virtually any color distortion.
206.00€ - 220.00€
Specifica
Product Type | Coperchi in vetro |
---|---|
Forma | Circolare |
Spessore (sistema metrico) | Da 0.13 a 0.16 mm |
Certifications | CE |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11817093
|
Karl Hecht™
100118 |
18 mm |
220.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12200782
|
Karl Hecht™
41001112 |
12 mm | |||||||
Descrizione
- 0.13 - 0.16mm thickness
- Excellent flatness
- With CE marking
- Optimum resistance to chemical attack
- Refractive index finely adapted to microscopes
- High spectral transmission
- Excellent internal glass quality with very low levels of inclusions, striae, bubbles, streaks, etc.
- In boxes of 100 pieces, 10 boxes in a carton
Specifica
Coperchi in vetro | |
Circolare | |
Da 0.13 a 0.16 mm | |
CE |