Learn More
Fisherbrand™ Cover for General Purpose Water Bath
Fisherbrand™ Covers are for use withShallow-Form Shaking Water Baths.
388.94€ - 399.99€
Specifica
Descrizione Stainless Steel Gable Cover
Tipo Gable Cover
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15315897
Vedere i documenti
Fisherbrand™
GPSSL10
Precision 10L General Purpose Water Baths
399.99€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15305897
Vedere i documenti
Fisherbrand™
GPSSL05
Precision 2L and 5L General Purpose Water Baths
388.94€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gassing Hoods
  • Permit control over the atmosphere surrounding the sample
  • Improve temperature uniformity and reduce energy consumption
  • Polished stainless steel with plastic gas fitting
  • Each bath will accommodate 1 large hood or 2 small hoods
Gable Covers
  • Enhanced hinged design supports open lid configuration and easy lid removal
  • Accommodate taller labware with extended height
  • Polycarbonate and stainless steel models available
Specifica
Specifica
Stainless Steel Gable Cover
Gable Cover
Stainless Steel