Learn More
Corning™ Matracci triangolari per colture cellulari Costar™
In polistirene vergine otticamente trasparente per una visibilità ottimale. Le fiasche triangolari per colture cellulari Corning™ offrono un'eccellente accessibilità alla superficie cellulare.
Marca: Corning™ 3055
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Medical-grade polystyrene is sterile and nonpyrogenic
- Tissue culture-treated to promote optimal cell attachment and growth
- Patented canted-neck design improves accessibility for cell monolayer and overall improved handling
- Graduated
- Frosted labeling surfaces
- Extra-wide neck openings for easier pipetting
- Printed lot number and catalog number on each flask
- Vented filter caps
- Maximize gas exchange while minimizing the possibility of contamination
- Hydrophobic 0.2 μm pore size membrane ensures consistent gas exchange without requiring the cap to be loosened
Specifica
Nero | |
Polistirene | |
Ad angolo | |
Tissue Culture Treated | |
Sterile |
HDPE | |
Per adesione e crescita cellulare ottimali | |
Triangolare | |
Sì |