Learn More
Corning™ Piastre Half-Area Costar™ da 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
Color:Clear; Sterility:Non-sterile; Lid:Without Lid
Marca:  Corning™ 3690
Codice prodotto. 10052511
  • 563.33€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Alfanumerico
Without Lid
High Bind
Lettori di piastre
96
Non-sterile
piatto
100/Cs.
100/contenitore
Half-Area
8 x 12
Trasparente
Polistirene
μ
High Binding
Ideale per immunodosaggi
25/Pk.