Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel NMR Spatula
Nickel Electro™ Stainless Steel NMR Spatula is recommended to be used for small powder samples.
Marca:  Nickel Electro™ 9576
Codice prodotto. 12892326
  • 10.35€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel
  • Non-magnetic
  • Bright finish
  • Recommended for small powder samples for introducing into 5mm OD NMR tubes.
  • The spatula is 250mm long allowing you to reach the very bottom of the tube to remove samples easily.
  • The rounded end of the spatula with curved tip can be used as a scoop whilst flat end can be used to break stuck samples.
  • Both ends are 3.5mm wide
Specifica
Specifica
1 Ea.
Spatula
Stainless Steel
PTFE
260°C
250 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Stainless Steel NMR Spatula > LengthMetric: 250mm