Learn More
Corning™ Vitronectin, Human
BIOPHARMA
Promotes cell attachment, spreading, proliferation, and differentiation of many normal and neoplastic cells; used to study cell migration
Marca:  Corning™ 354238
Codice prodotto. 11573550
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cell Attachment and Proliferation
Human Vitronectin
>90% by SDS-PAGE
Human Plasma
Human
Lyophilized (dialyzed against 10 mm Phosphate Buffer pH 7.7); reconstitute in dH2O or Buffered solution at neutral pH
7.7
0.25 mg
2° to 8°C
Lyophilized
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions