Learn More
Corning™ Puntali per pipette universali: in rack
GREENER_CHOICE
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
75.81€ - 81.36€
Specifica
Sterilità Non sterile
Formato In rack
Stile punta Rotondo
Imballaggio Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10651462
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4865
1 - 200 μl Giallo
75.81€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-10-2025
Aggiungi al carrello
10641462
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4863
1 to 200 μL Natural
75.81€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-10-2025
Aggiungi al carrello
10197001
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4867
Da 100 a 1000 μl Blu
81.36€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
  • L'orifizio smussato aiuta a garantire un'erogazione precisa del liquido
  • 1–200 μl sono graduati a 10, 50 e 100 μl
  • I puntali da 100–1000 μl sono graduati a 250, 500, e 1000 μl
  • Sterili o non sterili a scelta
  • I puntali rack sono certificati privi di RNasi e DNasi e sono apirogeni
Specifica
Specifica
Non sterile
Rotondo
Universal Fit
Polipropilene
In rack
Rack