Learn More
Corning™ Spatole sterili
In polistirene atossico rigido per garantire buona resistenza chimica alle soluzioni acquose. Le spatole sterili Corning™ rappresentano una soluzione ideale per le applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazioni.
Marca: Corning™ 3004
245.45 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Constructed of rigid nontoxic polystyrene to provide good chemical resistance to aqueous solutions. Corning™Sterile Spatulas are an ideal solution for molecular biology applications, lyophilized samples, and contamination-free sampling.
- Corning spatulas are designed to save time and to provide contamination-free samples.
- Eliminates the recycling and resterilizing necessary with reusable spatulas.
- Available in five different configurations.
- Microspatulas available in two configurations.
- In confezione singola.
- Antistatic.
- Sterile.
- RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
Order Info
Le confezioni singole sono state sottoposte a sterilizzazione per irraggiamento
Compliance
Certificato di apirogenicità
Conformità ai requisiti USP Classe VI
Specifica
Sterile | |
USP Classe VI, certificata apirogena, esente da RNasi e DNasi | |
Spatola | |
9.25 in. | |
Polistirene |
Spoon | |
Sì | |
Applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazione | |
Piccolo cucchiaio stretto a un’estremità, cucchiaio rotondo più grande sull’altra | |
23.4 cm |