Learn More
Corning™ Spatole sterili
Realizzato in polistirene rigido atossico, offre buona resistenza chimica alle soluzioni acquose. Le spatole sterili Corning™ rappresentano una soluzione ideale per applicazioni di biologia molecolare, per i campioni liofilizzati e per il campionamento senza contaminazione.
Marca: Corning™ 3007
Descrizione
Constructed of rigid nontoxic polystyrene to provide good chemical resistance to aqueous solutions. Corning™Sterile Spatulas are an ideal solution for molecular biology applications, lyophilized samples, and contamination-free sampling.
- Corning spatulas are designed to save time and to provide contamination-free samples.
- Eliminates the recycling and resterilizing necessary with reusable spatulas.
- Available in five different configurations.
- Microspatulas available in two configurations.
- In confezione singola.
- Antistatic.
- Sterile.
- RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
Order Info
Le confezioni singole sono state sterilizzate per irraggiamento
Specifica
Sterile | |
USP Classe VI, certificata apirogena, esente da RNasi e DNasi | |
Spatola | |
9.75 in. | |
Polistirene |
Flat End, Round End | |
Sì | |
Applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazione | |
Lama piatta a un’estremità, cucchiaio rotondo più grande sull’altra | |
24.76 cm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.