Learn More
Corning™ Square Polycarbonate Storage Bottles with 45 mm Cap
Forma quadrata salvaspazio per un minore ingombro (13 - 20%) sullo scaffale o in autoclave. I flaconi di conservazione quadrati in policarbonato Corning™ sono ideali per la miscelazione, il campionamento e la conservazione.
98.21€ - 195.00€
Specifica
Materiale | Policarbonato |
---|---|
N. per custodia | 24/Cs. |
N. per confezione | 12/Pk. |
Sterilità | Sì |
Colore chiusura | Arancione |
Includes: Tappi sigillanti filettati in polipropilene GL45 senza liner, monopezzo, autoclavabili, color arancione
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10692434
![]() |
Corning™
431430 |
150 ml |
98.21€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10160213
![]() |
Corning™
431431 |
250 ml |
98.30€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10756323
![]() |
Corning™
431432 |
500 mL |
139.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10170213
![]() |
Corning™
431433 |
1000 ml |
195.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- La resina di policarbonato li rende più resistenti alla rottura rispetto ad altri flaconi in plastica o vetro, il tappo da
- 45 mm consente un accesso più ampio per il travaso dei liquidi
- Le graduazioni serigrafate sono più facilmente visibili rispetto a quelle in rilievo
- Sterili; confezionati singolarmente
- Grande punto di marcatura
- Imballaggio lineare a strappo
- Possono essere autoclavati a 121°C e 15 psi
La ripetuta sterilizzazione in autoclave indebolisce il policarbonato e non è raccomandata.
Laboratori farmaceutici e di colture cellulari, istituzioni accademiche, applicazioni di life science e qualsiasi applicazione che richiede stoccaggio, miscelazione o campionamento.
Specifica
Policarbonato | |
12/Pk. | |
Arancione | |
Sì | |
Polipropilene | |
A vite |
24/Cs. | |
Sì | |
50 to 150 mL | |
Pozzetti quadrati | |
GL 45 |