Learn More
Corning™ Smooth 1536-Well Multiple Well Plates
Ensure precision liquid handling
954.37€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 32 x 48 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Automated dispensers including the PerkinElmer FlexDrop™ |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12751935
![]() |
Corning™
7246 |
Black |
954.37€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12761935
![]() |
Corning™
7247 |
White |
954.37€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Corning 1536-well microplates are our highest density microplates available for high throughput screening. The microplates conform to standard microplate footprint and dimensions. These microplates are offered in solid black and white polystyrene, with round or flat bottoms, and in black-clear bottom formats.
- Total well volume of 10 μL for round well microplates and 12.8 μL for flat bottom microplates
- Recommended working volume up to 8 μL
- Round well bottom for reduced air entrapment and improved CV values and Z factor
- Raised well bottom for higher sensitivity
- Flood reservoir on four sides to reduce instrument contamination
- Lids are available separately. Corning lid (Cat. No. 3098) is compatible with these microplates.
Specifica
Standard | |
32 x 48 | |
Polystyrene | |
8 μL | |
Non trattata | |
For Kalypsys™ systems, ensure precision liquid handling | |
10/Pk. |
Without Lid | |
Automated dispensers including the PerkinElmer FlexDrop™ | |
1536 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
50/Cs. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.