Learn More
Corning™ Reusable Polypropylene Low-Form Beakers, Graduated
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
Specifica
Specifica
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.6 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.1 cm |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | For High Temperature and Chemical Resistance |
Altezza (sistema imperiale) | 2.3 in. |
Altezza (sistema metrico) | 6 cm |
Incrementi | 10 mL |
Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 68°F |