Learn More
Corning™ Reusable Plastic Beakers with Handle and Spout
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
Descrizione
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
Specifica
Specifica
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 3.74 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 9.5 cm |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | For High Temperature and Chemical Resistance |
Altezza (sistema imperiale) | 5.35 in. |
Altezza (sistema metrico) | 13.6 cm |
Include | Handle, Spout |
Incrementi | 10 mL |