Learn More
Corning™ PureCoat™ E cm Mimetic Multi-Flask
Features multi-layers with vented cap
887.00€ - 1235.00€
Specifica
Stile collo | Straight |
---|---|
N. per confezione | 1/Pk. |
Forma | Rectangular |
Sterilità | Sterile |
Forma del fondo | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15319830
![]() |
Corning™
356244 |
Fibronectin Peptide | 525 cm2 | ||||||
15329830
![]() |
Corning™
356245 |
Fibronectin Peptide | 875 cm2 |
1235.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 04-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15349830
![]() |
Corning™
356274 |
Collagen I Peptide | 525 cm2 | ||||||
15359830
![]() |
Corning™
356275 |
Collagen I Peptide | 875 cm2 |
1100.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 04-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Corning ECM mimetic surfaces and substrates contain biologically active, synthetic, animal-free peptides that have been rationally designed to mimic the cell attachment motifs of native ECM proteins. The peptides enable optimal cell binding and signaling in a broad range of serum-free, xeno-free, and animal-free media formulations, supporting the propagation and differentiation of a range of stem, progenitor, and primary cell types.
Corning PureCoat cultureware is coated with biologically active, synthetic, animal-free peptides that are covalently linked to a proprietary surface to provide a highly consistent, cost-effective alternative to self-coated extracellular peptides. The proprietary covalent linkage orients the peptides for optimal binding and signaling.
Compliance
cGMP manufacturing compliant (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012)
Specifica
Straight | |
Rectangular | |
Rectangular |
1/Pk. | |
Sterile | |
Vented |