Learn More
Corning™ Reusable Media Handling Fittings
Introduce medium aseptically into larger Spinner Flasks with vertical sidearms during cell culture
562.62€ - 709.80€
Specifica
Colore chiusura | Arancione |
---|---|
Materiale chiusura | Polipropilene |
N. per custodia | 1/Cs. |
N. per confezione | 1/Pk. |
Product Type | Media handling fitting |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Tubing | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Tubing | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10403382
|
Corning™
4519-114 |
0.31 cm | 2 tubes; Tube style: Straight | 36 L Vertical Sidearm Flask |
675.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10717994
|
Corning™
4519-112 |
0.31 cm | 2 tubes; Tube style: Straight | 8 or 15 L Vertical Sidearm Flask |
675.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10265982
|
Corning™
4519-116 |
0.63 cm | 2 tubes; Tube style: Straight | 8 or 15 L Vertical Sidearm Flask |
709.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10367762
|
Corning™
4519-118 |
0.63 cm | 2 tubes; Tube style: Straight | 36 L Vertical Sidearm Flask |
709.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10768374
|
Corning™
4519-122 |
0.31, 0.63 cm | 2 tubes; Tube style: Straight | 36 L Vertical Sidearm Flask |
688.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10275982
|
Corning™
4519-120 |
0.31, 0.63 cm | 2 tubes; Tube style: Straight | 8 or 15 L Vertical Sidearm Flask |
688.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10541673
|
Corning™
4519-126 |
1.27 cm | 1 tube; Tube style: Straight | 36 L Vertical Sidearm Flask |
605.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10778374
|
Corning™
4519-124 |
1.27 cm | 1 tube; Tube style: Straight | 8 or 15 L Vertical Sidearm Flask |
562.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Used to introduce medium aseptically into large spinner flasks with vertical sidearms.
- Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
- Gas filters are PTFE, 0.2 μm porosity.
- The 316 stainless steel tubes are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
- The fittings are completely autoclavable.
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
Specifica
Arancione | |
1/Cs. | |
Media handling fitting | |
Autoclavable | |
Non-sterile |
Polipropilene | |
1/Pk. | |
GL 45 | |
Reusable | |
45 mm (approx.) |