Learn More
Corning™ Pouring Rings
For drip-free pouring
Marca:  Corning™ 1395-45HTR
Codice prodotto. 17233484
  • 128.67€ / pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Red
1.77 mm
ETFE
50/Pk.
Non sterile
ISO 9001:2008
GL 45
1.6 in.
41 mm
50/Cs.
50 Pk.
GL 45
Used with Plastic storage bottle
No Closure