Learn More
Cole-Parmer™ Corning Polystyrene Spatula
Marca: Cole-Parmer™ 06265-04
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
100 Pk. | |
Spoon End, Round End | |
Single-use | |
For Research Labs That Require Contamination Free Sampling | |
246.06 mm |
Sterile | |
Raze/DNase Free | |
Spatula | |
Polystyrene |