Learn More
Corning™ Polypropylene (PP) Centrifuge Bottles: Translucent
Translucentt flat-bottom centrifuge bottles come with a high performance silicone O-ring cap or standard screw cap, depending on model
41.18€ - 598.91€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
N. per confezione | 4/Pk. |
Sterilità | Non sterile |
Colore chiusura | Orange |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15158259
|
Corning™
431840 |
250 mL | Silicone O-ring cap | N/A | |||||
15180835
|
Corning™
431841 |
250 mL | Tappo a vite | N/A | |||||
15619186
|
Corning™
431845 |
500 mL | Tappo a vite |
41.18€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15609186
|
Corning™
431844 |
500 mL | Silicone O-ring cap | N/A | |||||
Descrizione
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
- Wide-mouth design improves liquid handling.
- Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
- Extra-thick walls for durability
- Leak-free processing at maximum rated speeds
- Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Order Info
Caps are not interchangeable among different size/material bottles.
Specifica
Translucent | |
4/Pk. | |
Orange | |
Yes | |
Cilindrico |
Polypropylene | |
Non sterile | |
Autoclavable | |
Larga | |
Polypropylene |