Learn More
Corning™ Polycarbonate (PC) Centrifuge Bottles: Clear
Clear flat-bottom centrifuge bottles come with a high performance silicone O-ring cap or standard screw cap, depending on model
Marca:  Corning™ 431846
Codice prodotto. 15629186
  • 92.99€ / pezzi 4
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
  • Wide-mouth design improves liquid handling.
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Extra-thick walls for durability
  • Leak-free processing at maximum rated speeds
  • Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Order Info
Caps are not interchangeable among different size/material bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
16 oz., 500 mL
16 oz.
Silicone O-ring cap
24/Cs.
Non sterile
25 to 450 mL
Yes
Larga
Polypropylene
500 mL
Clear
Polycarbonate
4/Pk.
Orange
Autoclavable
13,700 x g
Cilindrico
O-Ring Cap