Learn More
PYREX™ Polypropylene Caps for Erlenmeyer Flasks
In policarbonato non citotossico USP classe VI, offrono trasparenza ottica e robustezza meccanica. Le fiasche di Erlenmayer Corning™ in policarbonato da 5 l sono pronte all'uso e consentono l'espansione delle colture in sospensione con uno sfruttamento ottimale dello spazio.
Marca: PYREX™ 431682
Descrizione
Corning polypropylene Erlenmeyer flask caps are also available separately. These caps fit both Polycarbonate (PC) and Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) Erlenmeyer Flasks and are available for the 500 mL and 1 L, 2L, 3L, and 5L flask sizes.
- Sizes range from 500mL to 5L
- Vent and flat cap options
- Individually packaged
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
Specifica
Polipropilene | |
1/Pk. | |
Sterile |
24/Cs. | |
Not Autoclavable | |
Vented |