Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer in policarbonato da 5 l
In policarbonato USP Classe VI non citotossico per garantire la trasparenza ottica e la resistenza meccanica. Le fiasche di Erlenmayer in policarbonato Corning™ da 5 litri sono pronte all'uso per un'efficiente scalabilità di colture a sospensione con ingombro ottimale.
Marca: Corning™ 431685
500.96 EUR valido fino al 2025-08-31
Usa il codice promo "24157" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
The Corning™ 5 L Erlenmeyer flask is designed to help scale-up suspension culture with space efficiency in mind. The flasks are ready-to-use, ideal for shaker culture applications, and storage.
- Available with baffled or plain bottom
- Molded-in graduations for accuracy
- Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
- Nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
- Erlenmeyer flasks are autoclavable once at 121°C, 15 psi for 20 minutes. Repeated autoclaving weakens the flask and is not recommended. Vent cap is not autoclavable.
Specifica
Arancione | |
Filettato | |
Policarbonato | |
Sì | |
Liscio |
Polipropilene | |
5 l | |
Sì | |
Sì | |
Tappo: Con sfiato |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.