Learn More
Corning™ Micropiastre con superficie per campioni ossei
Capable of supporting the functional properties of osteogenic cells. Corning™ Osteo Assay Surface delivers lot-to-lot consistency, translating to reliable and reproducible results in bone cell assays. The surface also offers a consistent and defined alternative to preparing dentine or bone slices, reducing the variability in assay systems and resulting in more predictable assay readouts.
460.67€ - 1475.75€
Specifica
Coperchio | With Lid |
---|---|
Colore | Trasparente |
Materiale | Polistirene |
Sterilità | Sterile |
Trattamento superficiale | Osteo Assay |
Codice del prodotto | Marca | dimFormat | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimFormat | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11357791
![]() |
Corning™
3987 |
Da 380 a 570 μl | 1/Pk; 4/Cs | N/A | |||||
11377791
![]() |
Corning™
3988 |
75 to 200 μL | 1/Pk; 4/Cs | N/A | |||||
11397791
![]() |
Corning™
3989 |
75 to 200 μL | 1/Pk.; 2/Cs. | N/A | |||||
Descrizione
- Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
- Treated for optimal cell attachment (except where noted)
- ™™
- Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
- Sterili
- Apirogeni
Specifica
With Lid | |
Polistirene | |
Osteo Assay | |
1/Pk. |
Trasparente | |
Sterile | |
Studi funzionali e di differenziazione tra osteoblasti e osteoclasti |