Learn More
Corning™ LSE™ Orbital Shaker Clamps
For holding Erlenmeyer flasks
47.63€
Specifica
Product Type | Clamp |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | LSE™ orbital shaker and LSE™ low speed orbital shaker |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11333815
|
Corning™
480113 |
250 mL Erlenmeyer Flask |
47.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11343815
|
Corning™
480114 |
500 mL Erlenmeyer Flask |
47.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11353815
|
Corning™
480115 |
1 L Erlenmeyer Flask |
47.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
For use with Corning™ LSE™ Orbital Shaker and Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.Specifica
Clamp | |
LSE™ orbital shaker and LSE™ low speed orbital shaker |