Learn More
Corning™ Puntali per pipette per caricamento gel
Corning–Gel-Loading Pipet Tips–Designed with capillary end to allow easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
184.03€ - 215.55€
Specifica
Sterilità | Non sterile |
---|---|
Colore | Natural |
Spessore | 0.2 mm |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
Da utilizzare con (applicazione) | Capillary end allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels, ultra micropipettors |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10559311
|
Corning™
4815 |
10 μL |
184.03€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10324751
|
Corning™
4884 |
1 to 200 μL |
215.55€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Corning™ gel-loading polypropylene pipet tips feature a flat 0.2 mm thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels. Designed for use with Gilson™ and other popular ultra-micropipettors-200 tips/rack-Nonsterile, RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free.Specifica
Non sterile | |
0.2 mm | |
Capillary end allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels, ultra micropipettors | |
Rack |
Natural | |
DNase, RNase Free | |
Gel Loading | |
Polipropilene |