Learn More
Corning™ Bottiglie sterili monouso
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Da utilizzare come recipienti di ricambio per sistemi con filtro sterile monouso Corning o come flaconi di conservazione. I flaconi sterili monouso Corning™ sono semplici da afferrare e sono perfetti per la conservazione di terreni, tamponi e altre soluzioni acquose.
Marca:  Corning™ 430282
134.48 EUR valido fino al 2025-07-04
Usa il codice promo "24147" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10278951
  • 156.00€ / pezzi 24
Cancer Research Campaign
Usa il codice promozionale 24147 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Disposable polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions
  • Corning low profile style has easy grip sides that facilitate handling
  • Plug seal caps (45 mm) provide an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Bottles can be used with Corning vacuum filtration systems with 45 mm neck sizes (Cat. Nos. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514,431118, 430015, and 431174).
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sterile
Tappo sigillante in HDPE arancione
24/Cs.
24 Case
500 ml
Polistirene
Applications: Storage of media, buffers and other aqueous solutions
4.5 cm
2/Pk.
Graduated Easy Grip Storage Bottle