Learn More
Corning™ Bottiglie sterili monouso
Da utilizzare come recipienti di ricambio per sistemi con filtro sterile monouso Corning o come flaconi di conservazione. I flaconi sterili monouso Corning™ sono semplici da afferrare e sono perfetti per la conservazione di terreni, tamponi e altre soluzioni acquose.
Marca: Corning™ 430518
170.34 EUR valido fino al 2025-07-04
Usa il codice promo "24147" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Flaconi in polistirene resistente
- Graduati
- Dimensioni collo: 45 mm
- Graduazioni di facile lettura
- Il tappo sigillante garantisce una tenuta ermetica e consente di ridurre al minimo il rischio di contaminazione
- Con tappi sterili
Specifica
Sì | |
Sterile | |
Tappo sigillante in HDPE arancione | |
24/Cs. | |
24 Case | |
1000 ml |
Polistirene | |
Applications: Storage of media, buffers and other aqueous solutions | |
4.5 cm | |
2/Pk. | |
Graduated Easy Grip Storage Bottle |