Learn More
Corning™ Sistemi di ricarica DeckWorks™ con puntali standard
Confezionati in vassoi trasparenti per una facile identificazione dei puntali. I sistemi di ricarica Corning™ Deckworks™ con puntali standard consentono di ricaricare in modo pratico ed economico rack incernierati di lunga durata
Marca:  Corning™ 4128
Codice prodotto. 11921851
  • 54.16€ / pezzi 960
Genomics Powerhouse
Usa il codice promozionale 24117 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning DeckWorks reload systems are available in 10 μL, 200 μL, 300 μL, and 1,000 μL sizes and allow for convenient and economical reloading of durable Corning DeckWorks hinged racks. DeckWorks reload decks are packaged in transparent trays for easy tip identification, requires no transfer devices, saves space, and minimizes packaging waste. Although the pipet tips are made from virgin medical-grade resins, the reload decks and rack bases are manufactured from 100% recycled polypropylene. Nonsterile decks and racks are steam autoclavable.
Corning DeckWorks low binding tips are available in 10 μL, 200 μL, and 300 μL sizes. Proprietary low binding technology reduces surface tension on the interior wall of the tip. Leaching and/or subsequent sample degradation associated with silicone-based tips is eliminated. DeckWorks low binding tips are ideal for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results. Specific applications include accurate and precise pipetting of expensive reagents, DNA, proteins, and/or peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 to 300 μL
Natural
Round
Yes
Polipropilene
Non sterile
Autoclavable
Reload system
DeckWorks
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Corning™ Sistemi di ricarica DeckWorks™ con puntali standard > Natural; Standard; 1-300 μL