Learn More
Corning™ Sistemi di ricarica DeckWorks™ con puntali standard
Confezionati in vassoi trasparenti per una facile identificazione dei puntali. I sistemi di ricarica Corning™ Deckworks™ con puntali standard consentono di ricaricare in modo pratico ed economico rack incernierati di lunga durata
Marca:  Corning™ 4129
Codice prodotto. 11343655
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning DeckWorks reload systems are available in 10 μL, 200 μL, 300 μL, and 1,000 μL sizes and allow for convenient and economical reloading of durable Corning DeckWorks hinged racks. DeckWorks reload decks are packaged in transparent trays for easy tip identification, requires no transfer devices, saves space, and minimizes packaging waste. Although the pipet tips are made from virgin medical-grade resins, the reload decks and rack bases are manufactured from 100% recycled polypropylene. Nonsterile decks and racks are steam autoclavable.
Corning DeckWorks low binding tips are available in 10 μL, 200 μL, and 300 μL sizes. Proprietary low binding technology reduces surface tension on the interior wall of the tip. Leaching and/or subsequent sample degradation associated with silicone-based tips is eliminated. DeckWorks low binding tips are ideal for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results. Specific applications include accurate and precise pipetting of expensive reagents, DNA, proteins, and/or peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 100 a 1000 μl
Incolore
In rack
Reload system
DeckWorks
Non sterile
Puntale standard
Polipropilene