Learn More
Corning™ Cryogenics Workstation
GREENER_CHOICE
Rack grips Corning externally and internally threaded self-standing vials, so caps can be removed with one hand
128.10€ - 128.73€
Specifica
Colore Bianco
Capacità 30 fiale criogeniche
Materiale Policarbonato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10725912
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
430526
Rack per fiale criogeniche Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10330412
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Corning™
430525
Stazione criogenica Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Rack in policarbonato riutilizzabile e vassoio di conservazione
  • Rack amovibile con griglia alfanumerica per 30 fiale
  • Il vassoio può essere utilizzato anche per acqua o ghiaccio frantumato
  • Rack e vassoio autoclavabili a 121°C (250°F)
Order Info
Dimensioni stazione di lavoro: 14.63L x 5.69P x 3°pollici A (37.1 x 14.5 x 7.6°cm)
Specifica
Specifica
Bianco
30 fiale criogeniche
Policarbonato