Learn More
Corning™ Closed System Solutions Centrifuge Tubes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Premium quality conical centrifuge tubes manufactured from high-quality, ultra-clear resins
106.00€ - 299.00€
Specifica
Colore chiusura Arancione
Diametro sistema metrico) interno tubo 0.3 cm
Diameter (Metric) Outer Tubing 0.63 cm
Materiale Polypropylene
N. per custodia 2/Cs.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Colore Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Colore Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11941961
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
11750
500 mL Natural Plug-seal cap dip tube mLL and 0.2μm filter
299.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
11911971
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
11705
50 mL Trasparente Dip tube mLL and 0.2μm filter Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15241229
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
11705
50 mL Trasparente Dip tube mLL and 0.2μm filter
230.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
11931971
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
11706
50 mL Trasparente w/o Dip tube Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15251229
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
11706
50 mL Trasparente w/o Dip tube
208.43€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning™ polypropylene (PP) Sterile Closed System centrifuge tubes arrive individually double bagged and pre-assembled. The caps have two ports: one port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a male Luer. Dip tubes, where available, reach all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer during your liquid handling process.
These centrifuge tubes are ideal for applications requiring large volume centrifugation. Please check our Technical Information Listing for information on the physical and chemical properties of Corning plastic centrifuge tubes as well as important suggestions for safe use.
  • Support cushions (Catalog No. 431124 for 500) must be used with this product unless the centrifuge rotor has appropriate V-bottom cushions.
  • High Density Polyethylene plug seal caps
  • Maximum RCF of 6,000xg.
  • Tubes are sterile and certified nonpyrogenic
  • Extra cap is included for centrifugation
  • Specifica
    Specifica
    Arancione
    0.63 cm
    2/Cs.
    Sterile
    0.3 cm
    Polypropylene
    1/Pk.