Learn More
Corning™ CellSTACK™ Stacker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Material: Plastic; For Use With: Incubator
Marca:  Corning™ 3331
Codice prodotto. 10051442
  • 244.00€ / pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A stacking device models the top surface of the CellSTACK™ chamber, securely nesting in the strengthening ribs. It is used to optimize incubator space while providing clearance for venting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Incubator
Plastic
Stacker
Incubator