Learn More
Corning™ Camere di coltura CELLSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Caratterizzate dalla struttura in polistirene USP Classe VI per trasparenza ottica e resistenza meccanica eccellenti. Le camere Corning™ CELLSTACK™ sono disponibili in cinque formati e con due trattamenti superficiali esclusivi in aggiunta alla superficie standard trattata per colture di tessuti.
Marca:  Corning™ 3268
347.41 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10549772
  • 377.17€ / pezzi 8
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Two generous 26mm filling ports provide direct access to chamber bottom and flexibility for sterile filling and emptying
  • μ—
  • Choice of surface treatments: standard Tissue Culture Treated Surface, CellBIND Surface and Ultra-Low Attachment Surface
  • Sterilizzati mediante irradiazione gamma
  • Leak tested
  • ™ La superficie consente di adattare le cellule a condizioni con contenuto ridotto di siero o in assenza di siero, non richiede refrigerazione o manipolazioni speciali ed è stabile a temperatura ambiente.
  • Ultra-Low attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation and cellular activation
Order Info
Confezionati singolarmente
Certifications
Certificazione di apirogenicità.
Compliance
Il polistirene soddisfa i requisiti USP Classe VI; offre una maggiore trasparenza ottica e un'integrità strutturale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4.22 to 6.42 oz.
Arancione
Da 125 a 190 ml
Camera di coltura
636 cm2
Una camera
USP Classe VI
33 mm
Polistirene
Sì
Tissue Culture-treated
Irradiato con raggi gamma