Learn More
Corning™ Sodium Pyruvate 100mM Solution
Suggested replacement for 25-000-CIR
68.06€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C |
---|---|
Forma | Liquid |
Product Type | Sodium Pyruvate |
Sterilità | Sterile-filtered |
Formato | Plastic Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15323581
![]() |
Corning™
25-000-CI |
100 mL |
68.06€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
cellgro incorporates many principles developed by the pharmaceutical industry including the use of WFI quality water, raw material testing, in-process monitoring, and finished product testing.
Specifica
2° to 8°C | |
Sodium Pyruvate | |
Plastic Bottle |
Liquid | |
Sterile-filtered |