Learn More
Corning™ Piastre per colture con superficie CellBIND™
In polistirene vergine otticamente trasparente per una visibilità eccellente. Le piastre per coltura superficiale Corning™ Cellbind™ sono trattate per un’adesione cellulare ottimale al fine di aiutare le cellule ad adattarsi a terreni con contenuto ridotto di siero o assenza di siero.
Marca: Corning™ 3294
217.77 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment
- Ultra-Low Attachment surface dishes feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation
- 10 dishes/bag are available for 100 mm dishes (Cat. No. 430293)
- 245 mm square dishes offer 500 cm2 growth surface
- Stacking beads aid in handling
- Vents provide consistent gas exchange
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Sterile
- Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
2.7 mL (Well) | |
8 cm2 | |
Polistirene | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish | |
210/Cs. | |
10 mm |
Yes | |
Rotondo (U) | |
Trasparente | |
Single-use | |
Round | |
Superficie con trattamento CellBIND | |
Lid | |
10/Pk. | |
33.9 mm |