Learn More
Corning™ Black Phenolic Threaded Screw Caps
Resist effects of temperature and steam in autoclaving
35.72€ - 184.90€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | Phenolic Resin |
Materiale rivestimento interno | Rubber |
Product Type | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Finitura collo | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Finitura collo | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17293594
![]() |
Corning™
9999-281 |
28-410 | 12/Pk. |
35.72€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17223604
![]() |
Corning™
9999-40 |
40-400 | 72/Pk. |
184.90€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17263594
![]() |
Corning™
9999-182 |
18-415 | 32/Pk. |
89.61€
pezzi 192 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10632044
![]() |
Corning™
9999-152 |
15-415 | 288/Pk. |
82.35€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17213604
![]() |
Corning™
9999-381M |
38-430 | 12/Pk. |
182.48€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
Specifica
Black | |
Phenolic Resin | |
Rubber | |
Screw Cap |