Learn More
Corning™ Black 384-Well Polypropylene Assay Plate
Lower compound sticking and higher solvent resistance than polystyrene plates
846.89€ - 962.27€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Colore | Black |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 384 |
Codice del prodotto | Marca | Coperchio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Coperchio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10400672
|
Corning™
3658 |
Without Lid | Non-sterile |
846.89€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11363725
|
Corning™
3683BC |
With Lid | Sterile | N/A | N/A | N/A | |||
Descrizione
- Ideal for fluorescence assays and for compound storage
- Round-bottom wells
- Untreated
Specifica
Standard | |
Black | |
384 |
16 x 24 | |
Polypropylene | |
For fluorescence assays and compound storage |