Learn More
Corning™ BioCoat™ TC-treated Multiwell Variety Packs
Choose from different groups of cellware conveniently packaged together in popular combinations
176.55€ - 202.23€
Specifica
Tipo Cellware Variety Pack
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione articolo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione articolo Prezzo Quantità e disponibilità  
10586571
Vedere i documenti
Corning™
354417
Variety pack I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10335631
Vedere i documenti
Corning™
354431
Variety pack II Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Selections include different combinations of extracellular matrix proteins and attachment factors
Multiwell Plate Variety Packs
  • 6-well
  • Pack I contains five plates (clear, round well, flat-bottom, TC-treated, with 9.6cm2 cell growth area)
  • Coated with one of the following: Collagen I, Collagen IV, Fibronectin, Laminin, and Poly-D-Lysine
  • Lids (Fisher P/N 08-774-133 only)
Specifica
Specifica
Cellware Variety Pack
2° to 8°C