Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-treated Culture Dishes
GREENER_CHOICE
Tested for ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 rat glioma/mouse and human neuroblastoma cells
Marca:  Corning™ 354452
Codice prodotto. 10526381
  • 284.24€ / pezzi 10
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Round
58.1 cm2
Round
10/Cs.
Laminin
Clear
Polistirene
Cell Culture Dish
5/Pk.
100 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-treated Culture Dishes > 100 mm