Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV Multiwell Plate Insert
PET membranes with 3μm pore size
481.50€ - 569.24€
Specifica
材质 PET
孔径 3 μm
类型 Membrane Insert
适用于(设备) 6 Well Plate
储存要求 2° to 8°C
Visualizza altre specifiche
Allerta:
In October 2012, Corning acquired the majority of the Becton Dickinson Discovery Labware business. In 2015, the integration of the Biologics portion of the Discovery Labware brands (including Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ and PureCoat™) into their growing family of Corning Life Sciences brands will be complete. You will notice changes on their product and packaging artwork, but the products themselves and the catalog numbers will remain the same.
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca 孔数量 每板插件数 数量 Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca 孔数量 每板插件数 数量 Prezzo Quantità e disponibilità  
10050791
Vedere i documenti
Corning™
354544
6 6 4 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10306351
Vedere i documenti
Corning™
354545
24 12 2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Designed to closely mimic in vivo environments and enhance expression of cell-specific morphology Supplied with preapplied extracellular matrices, facilitating cell adaption to in vitro cultivation
  • Microporous membranes permit diffusion of ions, low-molecular-weight proteins and other substances to both apical and basolateral cell surfaces
  • Low pore-density, track-etched polyethylene teraphthalate (PET) membranes for convenient viewing of living cells with a phase-contrast microscope
  • Have low-binding properties that minimize small molecule loss
These products are for research use only and are not intended for diagnostic purposes.
Order Info
Supplied in ready-to-use Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
Specifica
Specifica
PET
Membrane Insert
2° to 8°C
3 μm
6 Well Plate
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Corning™ BioCoat™ Collagen IV Multiwell Plate Insert