Learn More
Corning™ Fiasca per coltura cellulare con collo inclinato BioCoat™ Collagen I, forma rettangolare con tappo con sfiato
Prerivestite con Collagen I per una migliore adesione e una maggiore proliferazione di cellule di mammiferi trasfette, primarie e staminali. Le fiasche rettangolari per coltura cellulare con collo inclinato Corning™ BioCoat™ Collagen I con tappo di sfiato offrono superfici prerivestite altamente coerenti e biologicamente funzionali per una simulazione più efficace degli ambienti in vivo per applicazioni di coltura cellulare.
Marca: Corning™ 354484
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Descrizione
Collagen I, found in most tissues and organs, is most plentiful in dermis, tendon, and bone. It is an integral part of the framework that holds cells and tissues together and has been recognized as a useful matrix for improving cell culture. in vitro use of collagen can exert effects on the adherence, morphology, growth, migration, and differentiation of a variety of cell types.
Applications include:
- Promotion of cell attachment and spreading
- Rapid expansion of cell populations
- Serum-free or reduced serum culture
- Cell adhesion assays
- Improving survival of primary cells in culture
Source
Quality Control
- Tested for ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
- Tested and found negative for bacteria and fungi
- Collagen I purity >90% by SDS-PAGE
Storage
Specifica
Yes | |
Fenolico | |
Per l'adesione, la crescita e la differenziazione di serie di cellule neuronali e transfette | |
10/scatola | |
Rettangolare | |
Sterile | |
Vented |
2.36 oz. | |
70 ml | |
Canted | |
10/Pk. | |
Collagene I | |
Rectangular | |