Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well, Collagen Type I-Treated, Flat-Bottom Microplate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10469602
Click to view available options
Imballaggio:
5/Cs
5/Pk., 50/Cs.
80/Cs
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Source: Rat tail
  • TC-treated
  • Clear, round well
  • Flat bottom
  • Sterile
For research use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI, SBS
Formato Standard
Coperchio With Lid
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Imballaggio 5/Pk., 50/Cs.
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Collagen Type I
Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Miglioramento dell’adesione e della distribuzione delle cellule, rapida espansione delle popolazioni di cellule, coltura priva o a basso contenuto di siero, analisi di adesione cellulare, miglioramento della sopravvivenza delle cellule primarie della coltura
Quantità 50/scatola
Sorgente Coda di ratto
Colore pozzetto Clear