Learn More
Corning™ Adapters for LSE™ Compact Centrifuges
For use with Corning LSE high speed microcentrifuge.
Marca:  Corning™ 480140
Codice prodotto. 15703338
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The individual adaptors for tubes are used in the Corning LSE High Speed Microcentrifuge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adapter
10/15 mL tubes in 50 mL rotor
6/Pk.