Learn More
Corning™ 96-Well, Flat-Bottom Polystyrene NBS Microplate Without Lid
Nonsterile
334.96€
Specifica
Coperchio | Without Lid |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 96 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10173682
![]() |
Corning™
3992 |
White | 25 to 125 μL | Half-Area | N/A | ||||||
Descrizione
Specifica
Without Lid | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
25/Cs. | |
25/Cs. |
8 x 12 | |
96 | |
Non-binding | |
Ideal for reducing protein and nucleic acid binding at low concentrations and increasing assay signal to noise | |
5/Pk. |
Titolo del prodotto
Corning™ 96-Well, Flat-Bottom Polystyrene NBS Microplate Without Lid