Learn More
Corning™ 96-Well Clear-Bottom Nonbinding Surface (NBS™) Microplates
Enhanced signal-to-noise ratio
1190.17€ - 1572.07€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Plate readers, liquid handlers and robotic systems |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10377171
![]() |
Corning™
3604 |
White, Clear Bottom |
1572.07€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10649541
![]() |
Corning™
3651 |
Black, Clear Bottom |
1190.17€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrene | |
75 to 200 μL | |
Non-binding | |
For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays | |
25/Pk. | |
39°F to 99°F | |
Clear |
Without Lid | |
Plate readers, liquid handlers and robotic systems | |
96 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. | |
100/Cs. | |
4°C to 37°C |