Learn More
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Microplates
Enhanced signal-to-noise ratio
683.16€ - 1394.75€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Plate readers, liquid handlers and robotic systems |
No. of Wells | 384 |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 to 80 μL |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Colore pozzetto | Codice a barre | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Colore pozzetto | Codice a barre | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10728402
|
Corning™
3655 |
Black | Clear | No Barcode | N/A | ||||
10266083
![]() |
Corning™
3574BC |
White | White | Includes Barcode |
690.18€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10317511
![]() |
Corning™
3653 |
White, Clear Bottom | Clear | No Barcode | N/A | ||||
10782684
![]() |
Corning™
3575BC |
Black | Black | Includes Barcode |
683.16€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11353725
|
Corning™
3653BC |
White | Clear | Includes Barcode | N/A | ||||
Descrizione
- Ideal for homogenous assays such as Scintillation Proximity Assays (SPA) and fluorescent assays
- Modified polymer surface is nonionic hydrophilic, minimizing bio-interaction within wells to reduce nonspecific binding and reagent costs
- Significantly reduces protein and nucleic acid binding to polymers, maintains enzyme activity, and inhibits adhesion of a number of cell lines Stable to aqueous solutions containing EtOH
- Use at temperature range of 4° to 37°C (39° to 99°F)
- Flat-bottom wells
- Compatible with a wide range of plate readers, liquid handlers, and robotic systems
Generic Bar Coded Plates
- Code 128 bar code format ensures compatibility with most bar code scanning and software systems
- To avoid mix-ups, the surface treatment of the microplate wells is easily identified
- Labels applied to all four sides of the plate No sequence number duplicates
Specifica
Standard | |
Plate readers, liquid handlers and robotic systems | |
20 to 80 μL | |
Non-binding | |
For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays |
16 x 24 | |
384 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) |