Learn More
Corn oil, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10208473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
CAS: 8001-30-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8001-30-7
Numero MDL MFCD00130865
Specifica
Materiale o nome chimico Corn oil
Densità 0.9200g/mL
Punto d'infiammabilità >200°C
Imballaggio Plastic Bottle
Indice di rifrazione 1.4730 to 1.4760
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 14, 2533
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble