Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, ≥98.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120356 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Reagent Grade,≥98.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC Name rame; solfato; pentaidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto di fusione 110°C
Colore Blue Green
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula lineare CuSO4 · 5H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 249.69g/mol
Percent Purity ≥98.0%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 7.3mmHg (25°C)
Densità 2.28g/cu.cm at 20°C