Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, ≥98.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Copper(II) sulfate pentahydrate |
Punto di fusione | 110°C |
Colore | Blue Green |
pH | 3.5 to 4.5 (at 20°C) |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | CuSO4 · 5H2O |
Numero UN | UN3077 |
Peso formulazione | 249.69g/mol |
Percent Purity | ≥98.0% |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Copper(II) sulfate pentahydrate, ≥98.0%, Reagent Grade, Honeywell™ >