Learn More
Copper(II) Nitrate Trihydrate, 95+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072944 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
250 g, 250g
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
Identificatori chimici
CAS 10031-43-3
Formula molecolare CuN2O6
Molecular Weight (g/mol) 187.55
Numero MDL 149671
InChI Key XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name copper(2+) dinitrate
SMILES [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 114°C
Colore Blue
pH 4
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 241.6g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper(II) nitrate,trihydrate (1:2:3),Cupric nitrate
Titolo del prodotto
Copper(II) Nitrate Trihydrate, 95+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >